Microscope slides
Microscope slides
Microscope slides, 1,0 - 1,2 mm, 76×26 mm
N° de catalogue SMITMC2951B/76X26
Fournisseur:   SMITH SCIENTIFIC
Microscope slides
N° de catalogue SMITMC2951B/76X26
Fournisseur:  SMITH SCIENTIFIC
Microscope slides
Microscope slides, 1,0 - 1,2 mm, 76×26 mm
Prix
9,90 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 50 ST
Product Details & Documents
These slides are made of glass with ground edges.
Spécifications
  • Désignation:
    Microscope slides
  • L×l:
    76×26 mm
  • Seq:
    001
  • Épaisseur:
    1,0 - 1,2 mm