Seringues à usage unique, Omnifix®
Embout centré, graduation par 1,0 ml, 50 - 60 ml
Supplier: B. Braun
Jump to:
Product Details & Documents
Stériles, à usage unique, trois pièces, en PP, sans latex ni PVC
- Sans aiguille, avec graduations clairement lisibles
- Piston équipé d'un double anneau d'étanchéité pour ralentir l'injection et la collecte, particulièrement adapté pour la distribution de plus petites quantités
- Perte d'échantillons minimale
DIN EN ISO 10993
Certifications: DIN EN ISO 10993
Documents
Certificates
Search by Lot NumberBRAU4616025V_TDS_EN BRAU4616057V_TDS_EN BRAU4616103V_TDS_EN BRAU4617022V_TDS_EN BRAU4617053V_TDS_EN
Datasheet
More
BSE TSE BRAU4617509F.pdf
BSE/TSE Certificates
Specifications
- Capacité:50 - 60 ml
- Désignation:Embout centré, graduation par 1,0 ml
- Seq:13
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



