Sodium hydroxyde ≥97.0%, en perles, TECHNICAL
Sodium hydroxyde ≥97.0%, en perles, TECHNICAL
Seau plastique, 25 kg
N° de catalogue 28240.460
Corrosif
Fournisseur:   VWR Chemicals
Sodium hydroxyde ≥97.0%, en perles, TECHNICAL
N° de catalogue 28240.460
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  1310-73-2
Sodium hydroxyde ≥97.0%, en perles, TECHNICAL
Sodium hydroxyde ≥97.0%, en perles, TECHNICAL
Seau plastique, 25 kg
Numéro CAS:  1310-73-2
Prix
189,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 25 kg
Product Details & Documents
Synonymes:  Caustic soda
  • Numéro CAS:1310-73-2
  • Formule:NaOH
  • Numéro MDL:MFCD00003548
  • Poids moléculaire:40 g/mol
  • Index Merck:14,08627
  • Point d'ébullition:1390 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:323 °C
  • Densité:2,13 g/cm³ (20 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:215-185-5
  • UN:1823
  • ADR:8,II
  • REACH:01-2119457892-27
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Assay:
    Min. 97.0 %
  • Sodium carbonate:
    Max. 1.5 %
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Seau plastique
  • Cdt:
    25 kg