Dewar flasks, flat bottom, type FB
Dewar flask FB 9 CAL
N° de catalogue KGWA1155
Fournisseur: KGW
Aller à :
Product Details & Documents
Dewar flasks are made up of borosilicate glass 3,3 and stainless-steel cover. For storage of liquid nitrogen, dry ice and other coolants.
- Low evaporation rate
- Easy handling
- Antimagnetic
- Protective casing made of stucco aluminium
Area of application: Biotechnology, medicinal technique, laboratory technique, cooling of small samples and can also be used as insulating flask.
Certifications: Conforms with DIN 12492, ISO 3585.
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : [email protected]
Spécifications
- Désignation:Dewar flask FB 9 CAL
- Cat. No.:KGWA1155
- Poids, vide:0,9 kg
- Capacité:0,85 L
- Évaporation quotidienne:0,55 L
- Modèle:FB 9 CAL
- Overall height:220 mm
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix