Objectives
EC-Planachromatique Neofluar, M27, O.N. de 0,5, WD de 2,0 mm, 20×
ZEIS4203509900000
: ZEISS
: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : [email protected]
- Grossissement:20×
- Désignation:EC-Planachromatique Neofluar, M27, O.N. de 0,5, WD de 2,0 mm
- Seq:19