Reference electrode filling solutions
Reference electrode filling solutions
Potassium chloride (KCl) 3 mol/l, AgCl saturated, for Ag/AgCl reference systems, 25 mL
N° de catalogue METT51343184
Fournisseur:   Mettler - Toledo
Reference electrode filling solutions
N° de catalogue METT51343184
Fournisseur:  Mettler - Toledo
Numéro CAS:  
Reference electrode filling solutions
Reference electrode filling solutions
Potassium chloride (KCl) 3 mol/l, AgCl saturated, for Ag/AgCl reference systems, 25 mL
Numéro CAS:  
Prix
12,90 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 25 mL
Product Details & Documents
FRISCOLYT-B® (84,4% glycerol, 11% KCl and 4,6% H₂O) is for low temperature samples.
Documents
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    25 mL
  • Désignation:
    Potassium chloride (KCl) 3 mol/l, AgCl saturated, for Ag/AgCl reference systems