Drip pans
200 mm, 27 mm, 320 mm
N° de catalogue USBE4781
Fournisseur:   USBECK Laborgeräte
Drip pans
N° de catalogue USBE4781
Fournisseur:  USBECK Laborgeräte
Drip pans
Drip pans
200 mm, 27 mm, 320 mm
Prix
143,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Made of stainless steel.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
  • Easy to clean
With removable gridiron.
Spécifications
  • Largeur:
    200 mm
  • Hauteur:
    27 mm
  • Longueur:
    320 mm
  • Seq:
    01