Accessories for glove boxes, Precise™
Accessories for glove boxes, Precise™
Vanne de gaz à commande manuelle et kit de raccordement au vide avec des tubes flexibles en vinyle, les raccords nécessaires à la connexion au réservoir de gaz inerte fourni par l'utilisateur et la pompe à vide rotative pour les vannes situées sur la boîte à gants
N° de catalogue LBCP5245100
Fournisseur:   LABCONCO
Accessories for glove boxes, Precise™
N° de catalogue LBCP5245100
Fournisseur:  LABCONCO
Accessories for glove boxes, Precise™
Accessories for glove boxes, Precise™
Vanne de gaz à commande manuelle et kit de raccordement au vide avec des tubes flexibles en vinyle, les raccords nécessaires à la connexion au réservoir de gaz inerte fourni par l'utilisateur et la pompe à vide rotative pour les vannes situées sur la boîte à gants
Prix
301,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Désignation:
    Vanne de gaz à commande manuelle et kit de raccordement au vide avec des tubes flexibles en vinyle, les raccords nécessaires à la connexion au réservoir de gaz inerte fourni par l'utilisateur et la pompe à vide rotative pour les vannes situées sur la boîte à gants
  • Seq:
    02