Temperature probes
Temperature probes
External sensor, PT100, −90…+200 °C, 1,5 m, 8×400 mm
N° de catalogue HUBE6064
Fournisseur:   HUBER
Temperature probes
N° de catalogue HUBE6064
Fournisseur:  HUBER
Temperature probes
Temperature probes
External sensor, PT100, −90…+200 °C, 1,5 m, 8×400 mm
Prix
430,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
For external thermo regulation applications.
Spécifications
  • Plage de mesure:
    −90…+200 °C
  • Désignation:
    External sensor, PT100
  • Longueur:
    1,5 m
  • Seq:
    02
  • Ø×L:
    8×400 mm