Pinces de précision
Embouts droits, courts, fins, 4, 110 mm
N° de catalogue 232-0216
Fournisseur: OUTILS RUBIS
Aller à :
Product Details & Documents
En acier inoxydable. Pointes affûtées pour les applications nécessitant une précision maximale, comme la microscopie, l'anatomie, la biologie, la microbiologie et le génie génétique.
- Résistance à l'acide fluorhydrique et à l'acide nitrique
- 100% antimagnétiques
Documents
Spécifications
- Type:4
- Désignation:Embouts droits, courts, fins
- Longueur:110 mm