Brushes for test tubes
Test tube brush, with fallow bristles, Soie de porc, 95 mm, 21 mm, Fil, 230 mm
N° de catalogue REIT12230301
Fournisseur: REITENSPIESS BUERSTEN
Aller à :
Product Details & Documents
Brushes with natural bristles and zinc plated wire handle.
Spécifications
- Matériau des poils:Soie de porc
- Ø tête de la brosse:21 mm
- Handle material:Fil
- Désignation:Test tube brush, with fallow bristles
- Seq:19
- Longueur totale:230 mm
- Longueur tête de la brosse:95 mm