Spore strips
Spore strips
Geobacillus stearothermophilus cell line 7953: mini strip 106 (24 month shelf life) / sterilisation process: steam, 10 mm, 2 mm
N° de catalogue NAMSSTS-062B
Fournisseur:   CROSSTEX
Spore strips
N° de catalogue NAMSSTS-062B
Fournisseur:  CROSSTEX
Spore strips
Geobacillus stearothermophilus cell line 7953: mini strip 106 (24 month shelf life) / sterilisation process: steam, 10 mm, 2 mm
Prix
630,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Documents
Spécifications
  • Largeur:
    2 mm
  • Désignation:
    Geobacillus stearothermophilus cell line 7953: mini strip 106 (24 month shelf life) / sterilisation process: steam
  • Longueur:
    10 mm
  • Seq:
    02