Multi-channel pipettes, mechanical, variable volume, SoftGrip™
30 - 300 µl, 0,2, ±1,0 à ±2,4 %, ±0,5 - ±1,2 %, rouge, 300 µl
N° de catalogue HAMI55019-56
Fournisseur: HAMILTON BONADUZ
Multi-channel pipettes, mechanical, variable volume, SoftGrip™
N° de catalogue HAMI55019-56
Fournisseur: HAMILTON BONADUZ
Aller à :
Product Details & Documents
Hamilton SoftGrip pipettes are available as 8-channel and 12-channel adjustable volume manual pipettes in two volume ranges covering 5 to 50 µl and 30 to 300 µl.
- Long tip ejector lever and movable lower body can be rotated a full 360º relative to the handle to provide maximum comfort for left- or right-handed use
- Colour-coded plunger buttons and labels for quick volume identification
- Easily activated tip ejector lever releases all the tips in single stroke
- Can be autoclaved without the need for disassembly or recalibration
Please note: Accuracy and precision is guaranteed when used with Hamilton Universal AdvanTip™ precision pipette tips.
Spécifications
- Code couleur:rouge
- Volume:30 - 300 µl
- Accroissement:0,2
- Précision:±1,0 à ±2,4 %
- Imprécision:±0,5 - ±1,2 %
- Pour pointe:300 µl
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- HAMI34002Clé d'étalonnage de pipettes, pour un étalonnage facile sur le terrainConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 9,80 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- HAMI54756-01Ejector sleeve for SoftGrip™ single channel pipette, 500 - 1000 µlConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 23,80 €