Multi-channel pipettes, mechanical, variable volume, SoftGrip™
Multi-channel pipettes, mechanical, variable volume, SoftGrip™
5 - 50 µl, 0,02, ±0,8 à ±2,0 %, ±0,35 - ±2,0 %, marron, 200 µl
N° de catalogue HAMI55019-50
Fournisseur:   HAMILTON BONADUZ
Multi-channel pipettes, mechanical, variable volume, SoftGrip™
N° de catalogue HAMI55019-50
Fournisseur:  HAMILTON BONADUZ
Multi-channel pipettes, mechanical, variable volume, SoftGrip™
Multi-channel pipettes, mechanical, variable volume, SoftGrip™
5 - 50 µl, 0,02, ±0,8 à ±2,0 %, ±0,35 - ±2,0 %, marron, 200 µl
Prix
858,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Hamilton SoftGrip pipettes are available as 8-channel and 12-channel adjustable volume manual pipettes in two volume ranges covering 5 to 50 µl and 30 to 300 µl.
  • Long tip ejector lever and movable lower body can be rotated a full 360º relative to the handle to provide maximum comfort for left- or right-handed use
  • Colour-coded plunger buttons and labels for quick volume identification
  • Easily activated tip ejector lever releases all the tips in single stroke
  • Can be autoclaved without the need for disassembly or recalibration
Please note: Accuracy and precision is guaranteed when used with Hamilton Universal AdvanTip™ precision pipette tips.
Spécifications
  • Code couleur:
    marron
  • Volume:
    5 - 50 µl
  • Accroissement:
    0,02
  • Précision:
    ±0,8 à ±2,0 %
  • Imprécision:
    ±0,35 - ±2,0 %
  • Pour pointe:
    200 µl
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • HAMI1987-01
    Labels d'étalonnage pour pipettes
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 10 ST - 34,70 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • HAMI34002
    Clé d'étalonnage de pipettes, pour un étalonnage facile sur le terrain
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 9,80 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • HAMI54756-01
    Ejector sleeve for SoftGrip™ single channel pipette, 500 - 1000 µl
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 23,80 €