Single channel pipettes, mechanical, fixed / variable volume, SoftGrip™
Product Details & Documents
Thanks to a soft contoured handle and a curved hilt these pipettes rest comfortable in your hand. The slim ejection sleeve is made from a high strength, chemically resistant polymer. The slim design allows the pipette to reach to the bottom of narrow tubes without the need for extended length tips.
- Built from high quality, state-of-the-art materials designed to provide years of reliable service
- All pipettes are completely autoclavable for easy decontamination and sterilisation without the need for disassembly and recalibration
- Isolated volume ring prevents accidental volume changes
- Magnified, easy-toread micrometer ensures reproducible, accurate volume setting
- Each pipette meets or exceeds industry standards for accuracy and precision when used with Hamilton Universal AdvanTip Precision pipette tips
Choose from six adjustable volume and ten fixed volume SoftGrip pipettes covering 0,2 µl to 1 ml. All pipettes have color-coded plunger buttons and labels for easy volume identification.
Services: Pour un étalonnage accrédité selon ISO8655 et ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : [email protected]
Documents
Spécifications
- Code couleur:bleu clair
- Volume:1000 µl
- Seq:16
- Précision:±0,3 %
- Imprécision:±0,12 %
- Pour pointe:1000 µl
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- HAMI34002Clé d'étalonnage de pipettes, pour un étalonnage facile sur le terrainConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 9,80 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- HAMI54756-01Ejector sleeve for SoftGrip™ single channel pipette, 500 - 1000 µlConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 23,80 €