Capillary columns, cyclodex-B
on 5" cage, Capillaire, Cyclodex-B, 0,25 µm, 0,32 mm, 30 m
N° de catalogue HEWL113-2532E
Fournisseur:   Agilent
Capillary columns, cyclodex-B
N° de catalogue HEWL113-2532E
Fournisseur:  Agilent
Capillary columns, cyclodex-B
on 5" cage, Capillaire, Cyclodex-B, 0,25 µm, 0,32 mm, 30 m
Prix
1 050,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Cyclodex-B capillary columns provides excellent peak shape.
  • 10,5% β-cyclodextrin in DB-1701
  • Chiral separations without chiral-specific derivatisation
  • Broad range of resolving potential
Spécifications
  • Type de colonne:
    Capillaire
  • Épaisseur du film:
    0,25 µm
  • Ø int.:
    0,32 mm
  • Désignation:
    on 5" cage
  • Longueur:
    30 m
  • Seq:
    05
  • Greffage:
    Cyclodex-B