Temperature probes
External sensor, PT100, −90…+200 °C, 1,5 m, 6×180 mm
N° de catalogue HUBE6138
Fournisseur: HUBER
Aller à :
Product Details & Documents
For external thermo regulation applications.
Spécifications
- Plage de mesure:−90…+200 °C
- Désignation:External sensor, PT100
- Longueur:1,5 m
- Seq:04
- Ø×L:6×180 mm