Formamide ≥99%
Flacon verre pour solides, 10.000 g
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Aller à :
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 75-12-7 Molecular Formula: CH3NO Formula Weight: 45.04 Flash Point: 150°(302°F) Refractive Index: 1.4475 Odour: Ammonia-like Melting Point: 2° Boiling Point: 210° Beilstein Reference: 505995 Merck Reference: 14,4237 MDL No.: MFCD00007941
Synonymes: Carbamaldehyde
- Numéro CAS:75-12-7
- Formule:HCONH₂
- Numéro MDL:MFCD00007941
- Poids moléculaire:45.04 g/mol
- Index Merck:14,4237
- Point d'ébullition:210 °C
- Point de fusion:2 °C
- Densité:1,134
- Point d'éclair:150 °C (302 °F)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:200-842-0
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:10.000 g