Chambre de numération, McMaster
Lamelle couvre-objets avec trois grilles de numération, 10×10 mm (divisées en 10 parties)
MARI0335001
Ce compteur de cellules est adapté aux milieux liquides.
- Trois grilles de numération et lamelle couvre-objets de rechange
- Paire de pinces pour fixer la lamelle couvre-objets
- Bords rodés et coins arrondis
- Désignation:Lamelle couvre-objets avec trois grilles de numération, 10×10 mm (divisées en 10 parties)