Chaux sodée indicateur
Chaux sodée indicateur
Glass bottle for solids, 500 g
Catalogus # A19352.36
Corrosief
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
Chaux sodée indicateur
Catalogus # A19352.36
CAS-nummer:  8006-28-8
Chaux sodée indicateur
Chaux sodée indicateur
Glass bottle for solids, 500 g
CAS-nummer:  8006-28-8
Price
43,80 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 500 g
Product Details & Documents
CAS No.: 8006-28-8 Odour: Odourless Merck Reference: 14,8569 UN No.: 1907 MDL No.: MFCD00134094
  • CAS-nummer:8006-28-8
  • MDL-nummer:MFCD00134094
  • Merck index:14,8569
  • Temperatuur bij opslag:Température ambiante
  • UN:1907
  • ADR:8,III
Specificaties
Specificaties
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    500 g
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.