Brij® 35
Brij® 35
Flacon verre pour solides, 1.000 g
N° de catalogue A15809.0B
Irritant
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Brij® 35
N° de catalogue A15809.0B
Numéro CAS:  9002-92-0
Brij® 35
Brij® 35
Flacon verre pour solides, 1.000 g
Numéro CAS:  9002-92-0
Prix
83,40 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1.000 g
Product Details & Documents
CAS No.: 9002-92-0 Molecular Formula: C58H118O24 Formula Weight: 1199.57 Physical Form: Waxy solid Appearance: White Melting Point: ca 35-40° MDL No.: MFCD00080891
For use in Stein-Moore chromatography
Synonymes:  Polyoxyethylene(23)lauryl ether, Tricosaethylene glycol mono-n-dodecyl ether, Brij® L23
  • Numéro CAS:9002-92-0
  • Formule:C₅₈H₁₁₈O₂₄
  • Numéro MDL:MFCD00080891
  • Poids moléculaire:1199.56 g/mol
  • Point de fusion:∼ 35…40 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:500-002-6
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    1.000 g