Trolleys, serving
Chariot de distribution, version standard, SW, 1095×695×960 mm, 22,7 kg, 3
N° de catalogue HUPF0112082
Fournisseur: HUPFER METALLWERKE
Aller à :
Product Details & Documents
Transport trolley complete with 25 mm deep shelves. Shelves complete with bevelled edges for user comfort. With four swivel castors, two of them with brake.
- Corrosion resistant
- Disc bumpers are made of elastic and shock resistant plastic material, it protect trolley from damage
- Maintenance free
High-quality stainless steel construction.
Documents
HUPF0111932_TDS_EN
Technische fiche
Spécifications
- Désignation:Chariot de distribution, version standard, SW
- l×p×h:1095×695×960 mm
- Clayettes:3
- Poids:22,7 kg
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- HUPF0114507Gallery, stainless steel, four sided, height 50 mm, for 600×400 mm shelvesConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 248,00 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- HUPF0114502Gallery, stainless steel, height: 50 mm, width: 799 mm, depth: 430 mm, for 800×500 mm shelvesConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 228,00 €
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.