Cuves pour PFX190
70 mm, 40 mm, Verre borosilicaté
  TINT126084
Cuves pour PFX190
  TINT126084
Cuves pour PFX190
Cuves pour PFX190
70 mm, 40 mm, Verre borosilicaté
1 330,00 €
1 * 10 ST
  • Trajet optique:
    40 mm
  • Matière fenêtre:
    Verre borosilicaté
  • Hauteur:
    70 mm
  • Seq:
    02