Single channel pipettes, mechanical, fixed / variable volume, SoftGrip™
Single channel pipettes, mechanical, fixed / variable volume, SoftGrip™
100 - 1000 µl, 2,0 µl, ±1,6 (pour 100 µl) ; ±0,3 (pour 1000 µl) %, ±0,5 (100 µl); ±0,12 (1000 µl) %, bleu, 1000 µl
N° de catalogue HAMI55019-40
Fournisseur:   HAMILTON BONADUZ
Single channel pipettes, mechanical, fixed / variable volume, SoftGrip™
N° de catalogue HAMI55019-40
Fournisseur:  HAMILTON BONADUZ
Single channel pipettes, mechanical, fixed / variable volume, SoftGrip™
Single channel pipettes, mechanical, fixed / variable volume, SoftGrip™
100 - 1000 µl, 2,0 µl, ±1,6 (pour 100 µl) ; ±0,3 (pour 1000 µl) %, ±0,5 (100 µl); ±0,12 (1000 µl) %, bleu, 1000 µl
Prix
388,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Thanks to a soft contoured handle and a curved hilt these pipettes rest comfortable in your hand. The slim ejection sleeve is made from a high strength, chemically resistant polymer. The slim design allows the pipette to reach to the bottom of narrow tubes without the need for extended length tips.
  • Built from high quality, state-of-the-art materials designed to provide years of reliable service
  • All pipettes are completely autoclavable for easy decontamination and sterilisation without the need for disassembly and recalibration
  • Isolated volume ring prevents accidental volume changes
  • Magnified, easy-toread micrometer ensures reproducible, accurate volume setting
  • Each pipette meets or exceeds industry standards for accuracy and precision when used with Hamilton Universal AdvanTip Precision pipette tips
Choose from six adjustable volume and ten fixed volume SoftGrip pipettes covering 0,2 µl to 1 ml. All pipettes have color-coded plunger buttons and labels for easy volume identification.
Services: Pour un étalonnage accrédité selon ISO8655 et ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : [email protected]
Spécifications
  • Code couleur:
    bleu
  • Volume:
    100 - 1000 µl
  • Seq:
    06
  • Accroissement:
    2,0 µl
  • Précision:
    ±1,6 (pour 100 µl) ; ±0,3 (pour 1000 µl) %
  • Imprécision:
    ±0,5 (100 µl); ±0,12 (1000 µl) %
  • Pour pointe:
    1000 µl
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • HAMI34002
    Clé d'étalonnage de pipettes, pour un étalonnage facile sur le terrain
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 9,80 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • HAMI1987-01
    Labels d'étalonnage pour pipettes
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 10 ST - 34,70 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • HAMI54756-01
    Ejector sleeve for SoftGrip™ single channel pipette, 500 - 1000 µl
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 23,80 €