Hotplates
350×350 mm, 50...300 °C, 2200 W, Hotplate, HT 12, aluminium alloy plate , 358×358×170 mm
N° de catalogue GESTHT12
Fournisseur: GESTIGKEIT HARRY
Aller à :
Product Details & Documents
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : [email protected]
Documents
GESTHD1_TDS_EN GESTHD3-230_TDS_EN GESTHD3-400_TDS_EN
Fiche technique
Spécifications
- Zone de chauffe:350×350 mm
- Puissance de chauffe:2200 W
- Température:50...300 °C
- Seq:10
- l×p×h:358×358×170 mm
- Type:Hotplate, HT 12, aluminium alloy plate