Lecteurs de microplaques, Multiskan™ FC
Le Multiskan™ FC est un photomètre pour microplaques compact, fiable et robuste capable de lire des plaques à 96 puits pour un grand nombre d'applications. Cet appareil permet de garantir des mesures rapides et précises avec une excellente linéarité. La gamme comprend un modèle équipé d'un incubateur assurant un contrôle de la température jusqu'à 50 °C et capable de lire les plaques à 384 puits. La lecture d'une plaque à 96 puits ne prend que 6 secondes et celle d'une plaque à 384 puits, 12 secondes. Grâce à sa plage de longueurs d'ondes de 340 à 850 nm, le Multiskan™ FC est parfaitement adapté à des applications allant de la cinétique enzymatique aux tests de Lowry.
- Interface multilingue conviviale avec grand écran couleur
- Vous pouvez utiliser cet appareil en tant qu'instrument autonome, à l'aide d'un logiciel interne, ou l'associer à un ordinateur, grâce au logiciel Skantl™
- Son faible encombrement permet d'économiser la surface du laboratoire et facilite les procédures automatisées
- Port USB pour un transfert facilité des données
- Des résultats fiables jour après jour, année après année
- Compatible avec des systèmes robotisés pour les environnements à haut rendement
The Multiskan™ FC (IVD model) with internal software conforms to the European IVD directive, making it ideal for qualitative and quantitative ELISA applications in clinical laboratories.
: fournis avec trois filtres standard (405, 450 et 620 nm) et logiciel SkanIt™.
- Désignation:Multiskan™ FC avec agitateur intégré et incubateur
- Seq:02
- Type de filtre:Roue à filtre 8 positions
- Agitation:Agitation linéaire, 3 vitesses
- Précision:CV =0,2% (0,3 - 3 Abs) à 405 nm; CV =1,0% (3 - 4 Abs) en mode normal à 405 nm
- Précision d'absorbance:±1 % (0,3 - 3 Abs) à 405 nm
±2 % (3 - 4 Abs) à 405 nm - Gamme de température:Ambiante +4…50 °C
- L×P×H:290×400×210 mm
- Types de plaques:96 et 384 puits
- Gamme de longueurs d'onde:340 - 850 nm
- Linéarité:0 – 3 Abs, ± 2% (405 nm) (96-well plate)
0 – 2,5 Abs, ±2% (405 nm) (384-well plate) - Résolution:0,001 Abs
- Modèle:Multiskan FC avec incubateur
- Durée de mesure (microplaque 384 puits):<12 s
- Interfaces:USB pour connexion à un ordinateur-Clé
USB pour l'exportation de données
USB pour imprimante externe (type HP PCL5) - Cat. No.:736-0356
- Durée de mesure (microplaque 96 puits):<6 s
- Logiciel:Logiciel interne ou commande par PC avec le logiciel SkanIt
- Affichage:Ecran couleur haut contraste (480×272 pixels)
- Plage d'absorbance:0 – 6 Abs
- Source de lumière:Lampe halogène quartz 6 V/10 W
- Filtres:340, 375, 405*, 414, 450*, 492, 520, 530, 540, 550, 560, 570, 595, 620*, 630, 650, 690, 740, 750, 820 nm filters (*standard filters)
- Demi-bande passante des filtres:3 - 9 nm
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



