Solution de douches oculaires
Solution de nettoyage oculaire, flacon de 500 ml
Catalog # 118-1700
Supplier:   Plum Safety
Solution de douches oculaires
Catalog # 118-1700
Supplier:  Plum Safety
Solution de douches oculaires
Solution de douches oculaires
Solution de nettoyage oculaire, flacon de 500 ml
Price
18,50 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Solution de chlorure de sodium stérile (0,9%) dans un flacon de solution de douches oculaires avec œillère et bouchon anti-poussière. Évite que des corps étrangers (tels que des particules de métal ou des copeaux de bois) ne collent à l'œil et ne provoquent des blessures graves.
  • Œillère ergonomique à positionnement sur l'œil pour un rinçage doux et homogène
  • Flacon de 200 ml pour une utilisation mobile, notamment dans des boîtes à outils ou des trousses de premiers secours
  • Utilisation pour recharge des stations de lavage oculaire Plum
  • Aucun entretien ni nettoyage des bouteilles n'est nécessaire
  • Bouteilles dans un même carton : Le carton protège les bouteilles des contaminations extérieures et peuvent s'ouvrir facilement et rapidement via la perforation
Temps de rinçage ~2 minutes pour 200 ml, 5 minutes pour 500 ml.
Durée de conservation : 3 ans.
 : DIN EN 15154-4.
Specifications
  • Désignation:
    Solution de nettoyage oculaire, flacon de 500 ml
  • Seq:
    03
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Désignation
    Availability
    Price
  • 118-1711
    Support vert pour flacons de solution de lavage oculaire 200 ml et 500 ml
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 5,10 €
Product Information
  • Catalog #
    Désignation
    Availability
    Price
  • 118-1704
    Sac en bandoulière pour flacons de solution de lavage oculaire 200 ml
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 9,90 €