pH buffers, colour coded, reference standards, Supelco®
pH buffers, colour coded, reference standards, Supelco®
4,00, ±0,01, rouge, 25 °C, Plastic container with spigot, 1×gallon, 1 gal US
N° de catalogue B5020-1GA
Fournisseur:   Merck
pH buffers, colour coded, reference standards, Supelco®
N° de catalogue B5020-1GA
Fournisseur:  Merck
Numéro CAS:  
pH buffers, colour coded, reference standards, Supelco®
pH buffers, colour coded, reference standards, Supelco®
4,00, ±0,01, rouge, 25 °C, Plastic container with spigot, 1×gallon, 1 gal US
Numéro CAS:  
Prix
233,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 gal us
Product Details & Documents
Certifications: Standardised against N.I.S.T. standard reference materials
Documents
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Plastic container with spigot
  • Cdt:
    1 gal US
  • Température de réference:
    25 °C
  • Couleur:
    rouge
  • Précision du pH:
    ±0,01
  • Info cdt:
    1×gallon
  • Valeur pH:
    4,00
  • Cat. No.:
    B5020-1GA
  • M-Clarity quality level:
    MQ100