pH buffers, colour coded, reference standards, Supelco®
pH buffers, colour coded, reference standards, Supelco®
10,00, ±0,01, bleu, 25 °C, Plastic bottle, 6×500 ml, 6
N° de catalogue B4895-6X500ML
Fournisseur:   Merck
pH buffers, colour coded, reference standards, Supelco®
N° de catalogue B4895-6X500ML
Fournisseur:  Merck
Numéro CAS:  
pH buffers, colour coded, reference standards, Supelco®
pH buffers, colour coded, reference standards, Supelco®
10,00, ±0,01, bleu, 25 °C, Plastic bottle, 6×500 ml, 6
Numéro CAS:  
Prix
231,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 6 ST
Product Details & Documents
Certifications: Standardised against N.I.S.T. standard reference materials
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Plastic bottle
  • Cdt:
    6
  • Température de réference:
    25 °C
  • Couleur:
    bleu
  • Précision du pH:
    ±0,01
  • Info cdt:
    6×500 ml
  • Valeur pH:
    10,00
  • Cat. No.:
    B4895-6X500ML
  • M-Clarity quality level:
    MQ100