Trizmal™ Buffer, Sigma-Aldrich®
Trizmal™ buffer, 0,2 M, 6,3 (concentrate), 50 mL
N° de catalogue 903C-50ML
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Trizmal™ Buffer, Sigma-Aldrich®
N° de catalogue 903C-50ML
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Numéro CAS:
Aller à :
Product Details & Documents
For use in the Naphthol AS-D Chloroacetate Esterase Kit No. 91-C.
- Trizma® maleate buffer
Attention: Trizmal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Documents
Merck The Color of Tissue Diagnostics
Documentation produit
Spécifications
Spécifications
- Cdt:50 mL
- Désignation:Trizmal™ buffer, 0,2 M
- Valeur pH:6,3 (concentrate)
- Cat. No.:903C-50ML
- M-Clarity quality level:MQ500
- Température de stockage:RT