Plateaux à dissection, jetable
Disposable dissection boards, blanc, 350×333 mm
Catalog # LPIT197032
Supplier: LP ITALIANA
Jump to:
Product Details & Documents
Plateaux à dissection jetables en carton et mousse PS pour la dissection d'échantillons chirurgicaux.
- Avec zone d'enregistrement de données
- Échelle pré-imprimée (en mm)
- Trois tailles différentes disponibles
Documents
LPIT197032_TDS_FR
Datasheet
Specifications
- Couleur:blanc
- Désignation:Disposable dissection boards
- L×l:350×333 mm
- Seq:03