Pointes de pipette
Bevelled, non-graduated, 1 - 200 µl, +, 50 mm, jaune, 96 tips/rack; 10 racks/case
N° de catalogue ALPCLW6365S
Fournisseur: Alpha Laboratories
Aller à :
Product Details & Documents
Ces pointes sont fabriquées en PP de qualité médicale dans des installations de production modernes, aux contrôles de qualité rigoureux, à chaque étape.
- Les pointes sont testées et certifiées par lot pour identifier l'absence d'ADN humain et d'endotoxines détectables (pyrogènes)
- Les pointes sont testées et certifiées pour identifier l'absence de métaux lourds, de DNase détectable et de RNase
- Avec graduations pour une vérification visuelle du volume
- Adaptées à toutes les grandes marques de micropipettes
Spécifications
- Code couleur:jaune
- Emballage:96 tips/rack; 10 racks/case
- Stérile:+
- Volume:1 - 200 µl
- Longueur:50 mm
- Seq:05
- Style de pointe:Bevelled, non-graduated