Pipettes Pasteur
Pipette Pasteur, graduée, 6,0 ml, 230 mm, 0,75 - 1,5 ml, 1,5 ml, +, Conditionnement individuel
N° de catalogue LPIT139138
Fournisseur: LP ITALIANA
Aller à :
Product Details & Documents
Disposable Pasteur pipettes made from plastic.
Spécifications
- Emballage:Conditionnement individuel
- Stérile:+
- Capacité:6,0 ml
- Désignation:Pipette Pasteur, graduée
- Longueur:230 mm
- Seq:09
- Gradué jusqu'à:1,5 ml
- Division échelle:0,75 - 1,5 ml