Containers with screw cap
Containers with screw cap
180 ml, 63 mm, 80 mm, aseptic, with label, Bulk
N° de catalogue LPIT105148
Fournisseur:   LP ITALIANA
Containers with screw cap
N° de catalogue LPIT105148
Fournisseur:  LP ITALIANA
Containers with screw cap
Containers with screw cap
180 ml, 63 mm, 80 mm, aseptic, with label, Bulk
Prix
92,50 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 200 ST
Product Details & Documents
PP containers with screw cap.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
  • Available non steril or packed under aseptic conditions
Ideal for collecting, storing and transporting samples.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Documents
Spécifications
  • Ø ext.:
    63 mm
  • Emballage:
    Bulk
  • Type:
    aseptic, with label
  • Capacité:
    180 ml
  • Hauteur:
    80 mm
  • Seq:
    09