Faecal containers with screw cap
25 ml, with label, without spoon, PP, 25 mm, 80 mm
N° de catalogue LPIT109447
Fournisseur: LP ITALIANA
Aller à :
Product Details & Documents
Containers made of PP, translucent.
- Excellent chemical resistance
- Excellent temperature resistance
- Easy to clean
With or without spoon and label.
Caution: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
- Ø ext.:25 mm
- Type:with label, without spoon
- Capacité:25 ml
- Hauteur:80 mm
- Matière:PP