Cuves à usage unique
Semi-micro, 340 – 900 nm, 45 mm, 1,6 ml, 10 mm, PS
N° de catalogue RATI2712120
Fournisseur: RATIOLAB
Aller à :
Product Details & Documents
Ces cuves avec paroi d'épaisseur réduite permettent d'augmenter le transfert de chaleur.
- Très faible variation des valeurs d'extinction
Emballage: Dans un boîte en PS avec couvercle, 100 cuves par boîte.
Spécifications
- Trajet optique:10 mm
- Type:Semi-micro
- Volume:1,6 ml
- Matière fenêtre:PS
- Hauteur:45 mm
- Plage de mesure:340 – 900 nm
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- RATI2812011Bouchons en PP pour cuves (10×10 mm)Connexion Pour la disponibilité1 * 1.000 ST - 54,80 €