Cuves à usage unique
Cuves à usage unique
Macro, 340 – 900 nm, 45 mm, 4 ml, 10 mm, PS
N° de catalogue RATI2711110
Fournisseur:   RATIOLAB
Cuves à usage unique
N° de catalogue RATI2711110
Fournisseur:  RATIOLAB
Cuves à usage unique
Cuves à usage unique
Macro, 340 – 900 nm, 45 mm, 4 ml, 10 mm, PS
Prix
114,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Ces cuves avec paroi d'épaisseur réduite permettent d'augmenter le transfert de chaleur.
  • Très faible variation des valeurs d'extinction
 : Dans un boîte en PS avec couvercle, 100 cuves par boîte.
Spécifications
  • Trajet optique:
    10 mm
  • Type:
    Macro
  • Volume:
    4 ml
  • Matière fenêtre:
    PS
  • Hauteur:
    45 mm
  • Plage de mesure:
    340 – 900 nm
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • RATI2812011
    Bouchons en PP pour cuves (10×10 mm)
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1.000 ST - 54,80 €