Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Flacons à tare

Flacons à tare

80 ml, 80×25 mm
N° de catalogue HECH44251016
Flacons à tare
N° de catalogue HECH44251016
Flacons à tare
Flacons à tare

80 ml, 80×25 mm

Prix
50,50 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Made of borosilicate glass.

  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance

With interchangeable lid and frosted label.

Spécifications
  • Ø×h:
    80×25 mm
  • Capacité:
    80 ml
  • Seq:
    12