Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Flacons à tare

Flacons à tare

15 ml, 35×25 mm
Catalogus # HECH44251011
Flacons à tare
Catalogus # HECH44251011
Flacons à tare
Flacons à tare

15 ml, 35×25 mm

Price
19,90 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Made of borosilicate glass.

  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance

With interchangeable lid and frosted label.

Specificaties
  • Ø×h:
    35×25 mm
  • Capacité:
    15 ml
  • Seq:
    08
Aanbevelingen

Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.

Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.