Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Flacons à tare

Flacons à tare

10 ml, 30×25 mm
N° de catalogue HECH44251010
Flacons à tare
N° de catalogue HECH44251010
Flacons à tare
Flacons à tare

10 ml, 30×25 mm

Prix
19,30 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Made of borosilicate glass.

  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance

With interchangeable lid and frosted label.

Spécifications
  • Ø×h:
    30×25 mm
  • Capacité:
    10 ml
  • Seq:
    07