Flacons à tare
40 ml, 40×50 mm
N° de catalogue HECH44250003
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Aller à :
Product Details & Documents
Made of borosilicate glass.
- Excellent chemical resistance
- Excellent temperature resistance
With interchangeable lid and frosted label.
Spécifications
- Ø×h:40×50 mm
- Capacité:40 ml
- Seq:03
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



