Bouchons, caoutchouc
55,0 mm, 64,5 mm, 75,5 mm
N° de catalogue HECH41590059
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Aller à :
Product Details & Documents
DIN 12871, made of natural rubber, hardness 40 Shore A.
Documents
HECH41590041_TDS_EN
Datasheet
Spécifications
- Ø inférieur:64,5 mm
- Ø supérieur:75,5 mm
- Hauteur:55,0 mm
- Seq:15