Bouchons, caoutchouc
45,0 mm, 56,0 mm, 65,0 mm
N° de catalogue HECH41590056
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Aller à :
Product Details & Documents
DIN 12871, made of natural rubber, hardness 40 Shore A.
Documents
HECH41590041_TDS_EN
Fiche technique
Spécifications
- Ø inférieur:56,0 mm
- Ø supérieur:65,0 mm
- Hauteur:45,0 mm