Bouchons, caoutchouc
45,0 mm, 50,5 mm, 59,5 mm
N° de catalogue HECH41590053
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Aller à :
Product Details & Documents
DIN 12871, made of natural rubber, hardness 40 Shore A.
Documents
HECH41590041_TDS_EN
Fiche technique
Spécifications
- Ø inférieur:50,5 mm
- Ø supérieur:59,5 mm
- Hauteur:45,0 mm
- Seq:13