Bouchons, caoutchouc
40,0 mm, 41,0 mm, 49,0 mm
N° de catalogue HECH41590047
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Aller à :
Product Details & Documents
DIN 12871, made of natural rubber, hardness 40 Shore A.
Documents
HECH41590041_TDS_EN
Fiche technique
Spécifications
- Ø inférieur:41,0 mm
- Ø supérieur:49,0 mm
- Hauteur:40,0 mm
- Seq:12