Bouchons, caoutchouc
40,0 mm, 36,0 mm, 44,0 mm
N° de catalogue HECH41590044
Bouchons, caoutchouc
N° de catalogue HECH41590044
Bouchons, caoutchouc
Bouchons, caoutchouc
40,0 mm, 36,0 mm, 44,0 mm
Prix
4,70 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
DIN 12871, made of natural rubber, hardness 40 Shore A.
Spécifications
  • Ø inférieur:
    36,0 mm
  • Ø supérieur:
    44,0 mm
  • Hauteur:
    40,0 mm
  • Seq:
    11