Bouchons, caoutchouc
Bouchons, caoutchouc
35,0 mm, 34,0 mm, 41,0 mm
N° de catalogue HECH41590041
Bouchons, caoutchouc
N° de catalogue HECH41590041
Bouchons, caoutchouc
Bouchons, caoutchouc
35,0 mm, 34,0 mm, 41,0 mm
Prix
8,90 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
DIN 12871, made of natural rubber, hardness 40 Shore A.
Documents
Spécifications
  • Ø inférieur:
    34,0 mm
  • Ø supérieur:
    41,0 mm
  • Hauteur:
    35,0 mm
  • Seq:
    10
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.