Bouchons, caoutchouc
30,0 mm, 29,0 mm, 35,0 mm
N° de catalogue HECH41590035
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Aller à :
Product Details & Documents
DIN 12871, made of natural rubber, hardness 40 Shore A.
Documents
HECH41590041_TDS_EN
Datasheet
Spécifications
- Ø inférieur:29,0 mm
- Ø supérieur:35,0 mm
- Hauteur:30,0 mm
- Seq:08