Bouchons, caoutchouc
25,0 mm, 12,0 mm, 17,0 mm
N° de catalogue HECH41590017
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Aller à :
Product Details & Documents
DIN 12871, made of natural rubber, hardness 40 Shore A.
Spécifications
- Ø inférieur:12,0 mm
- Ø supérieur:17,0 mm
- Hauteur:25,0 mm
- Seq:05