Bouchons, caoutchouc
20,0 mm, 10,5 mm, 14,5 mm
N° de catalogue HECH41590014
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Aller à :
Product Details & Documents
DIN 12871, made of natural rubber, hardness 40 Shore A.
Documents
HECH41590041_TDS_EN
Datasheet
Spécifications
- Ø inférieur:10,5 mm
- Ø supérieur:14,5 mm
- Hauteur:20,0 mm
- Seq:03